製品名
イスコフ改変ダルベッコ培地, liquid, sterile-filtered, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
品質水準
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
phenol red: yes
L-glutamine: no
glucose: yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
再構成
よく一緒に購入される製品
栄養補助剤
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
I3390-VAR:
I3390-500ML:
I3390-1L:
I3390-PROC:
I3390-6X500ML:
I3390-PH:
I3390-100ML:
I3390-6X1L:
I3390-24X500ML:
I3390PROC:
I3390-10L:
I3390-500ML-PW:
I3390-BULK:
I3390-1L-PW:
I3390-20L:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)