アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
mp
171-173 °C (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL (solutions undergo rapid, pH-dependent decomposition at pH > 6.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Cl-].CC(C[N+](C)(C)C)OC(C)=O
InChI
1S/C8H18NO2.ClH/c1-7(11-8(2)10)6-9(3,4)5;/h7H,6H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
JHPHVAVFUYTVCL-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A2251-100G:
A2251-10G:
A2251-VAR:
A2251-25G:
A2251-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック