Merck
96109
Supelco
アニソール
analytical standard
別名:
メチルフェニルエーテル, メトキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H5
CAS番号:
分子量:
108.14
Beilstein:
506892
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
eCl@ss:
39023603
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 42.2 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
自己発火温度
887 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.516 (lit.)
n20/D 1.518
bp
154 °C (lit.)
mp
−37 °C (lit.)
密度
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アニソールは無色の液体であり、アニス酸を過剰の水酸化バリウムとともに加熱すると得られます。
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
96109-10ML-F:
96109-VAR-F:
96109-25ML-F:
96109-BULK-F:
96109-5ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Elements of Chemistry: Including the History of the Imponderables and the Inorganic Chemistry (1846)
Practical Organic Chemistry (1975)
Laszlo Hollosi et al.
Journal of chromatography. A, 1218(1), 23-31 (2010-12-03)
European food legislation defines a set of 16 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) as of high concern for human health. The EU set contains structurally very similar PAHs with ring numbers between 4 and 6, and so raises some separation aspects
Kohji Omata et al.
Journal of combinatorial chemistry, 12(4), 435-444 (2010-05-22)
To study the synergistic effect on the acidity and activity of Si-Al-Zr ternary oxide system, the mixture design of experiments was applied to prepare the ternary oxides by a sol-gel method, and rapid screening on dehydration of isopropanol and Friedel-Crafts
Xiaohui Jin et al.
Water research, 46(19), 6519-6530 (2012-10-20)
Second-order reaction rate constants of micropollutants with ozone (k(O3)) and hydroxyl radicals (k(OH)) are essential for evaluating their removal efficiencies from water during ozonation and advanced oxidation processes. Kinetic data are unavailable for many of the emerging micropollutants. Twenty-four micropollutants