certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1037011
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 42.2 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
887 °F
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.516 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
mp
−37 °C (lit.)
密度
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
COc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1212-3X1.2ML-PW:
PHR1212-1.2ML-PW:
PHR1212-3X1.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック