蒸気圧
<10 mmHg ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
192 °C/10 mmHg (lit.)
溶解性
H2O: soluble 7.82 g/L
密度
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCCOP(=O)(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C6H12Cl3O4P/c7-1-4-11-14(10,12-5-2-8)13-6-3-9/h1-6H2
InChI Key
HQUQLFOMPYWACS-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
449.6 °F - closed cup
引火点(℃)
232 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
119660-25G:
119660-1KG:
119660-BULK:
119660-3KG:
119660-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック