Merck
32951
Supelco
TDCPP
PESTANAL®, analytical standard
別名:
リン酸トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピル), 1,3-ジクロロ-2-プロパノールリン酸, リン酸-トリス-(1,3-ジクロロ-2-プロピルエステル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H15Cl6O4P
CAS番号:
分子量:
430.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
密度
1.514 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
ClCC(CCl)OP(=O)(OC(CCl)CCl)OC(CCl)CCl
InChI
1S/C9H15Cl6O4P/c10-1-7(2-11)17-20(16,18-8(3-12)4-13)19-9(5-14)6-15/h7-9H,1-6H2
InChI Key
ASLWPAWFJZFCKF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TDCPPは塩素化トリアルキル有機リン酸系難燃化剤(OPFR)グループに分類される化合物であり、主としてプラスチックや塗料、繊維、調度品などの商用製品への添加剤として使用されています。
アプリケーション
TDCPPは次のような検体の測定における参照標準として使用することができます:
  • 液体クロマトグラフィー-タンデム質量四重極質量分析法(LC-MS/MS)による卵の分析。
  • 以下の方法による魚サンプルの分析:スクロマトグラフィー-窒素りん検出器(GC-NPD)、 LC-MS/MS、オンライン乱流クロマトグラフィー(TFC)とLC-MS/MSの組み合わせ。
  • GC-MS/MSによる環境サンプル分析。
  • GC-MS/MSおよびGCと電子捕獲検出器を用いる果物と野菜の分析。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
482.0 - 485.6 °F - open cup
引火点(℃)
250 - 252 °C - open cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32951-100MG:
32951-VAR:
32951-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Automated mini-column solid-phase extraction cleanup for high-throughput analysis of chemical contaminants in foods by low-pressure gas chromatography?tandem mass spectrometry.
Lehotay SJ, et al.
Chromatographia, 79(17-18), 1113-1130 (2016)
Determination of organophosphorous flame retardants in fish tissues by matrix solid-phase dispersion and gas chromatography.
Campone L, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 397(2), 799-806 (2010)
Sean P McGee et al.
Environmental health perspectives, 120(11), 1585-1591 (2012-09-29)
Chlorinated phosphate esters (CPEs) are widely used as additive flame retardants for low-density polyurethane foams and have frequently been detected at elevated concentrations within indoor environmental media. To begin characterizing the potential toxicity of CPEs on early vertebrate development, we
Guangyu Li et al.
Chemosphere, 186, 209-217 (2017-08-07)
Core endpoints in zebrafish embryos are crucial indicators in screening harmful effects of chemicals. In this study, we established a three-step process to more quantitatively and less-subjective determine effects of chemicals on phenotypes of developing zebrafish embryos. Embryos were exposed
Heather M Stapleton et al.
Environmental science & technology, 45(12), 5323-5331 (2011-05-20)
With the phase-out of PentaBDE in 2004, alternative flame retardants are being used in polyurethane foam to meet flammability standards. However, insufficient information is available on the identity of the flame retardants currently in use. Baby products containing polyurethane foam