Merck
96382
Supelco
トリス(2-クロロエチル) ホスファート
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
リン酸トリス(2-クロロエチル)エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(ClCH2CH2O)3P(O)
CAS番号:
分子量:
285.49
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
蒸気圧
<10 mmHg ( 25 °C)
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
192 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClCCOP(=O)(OCCCl)OCCCl
InChI
1S/C6H12Cl3O4P/c7-1-4-11-14(10,12-5-2-8)13-6-3-9/h1-6H2
InChI Key
HQUQLFOMPYWACS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
449.6 °F - closed cup
引火点(℃)
232 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
96382-BULK:
96382-VAR:
96382-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)