Merck
130591
Sigma-Aldrich
トリス(2-ブトキシエチル)リン酸塩
94%
別名:
リン酸トリス(2-ブトキシエチル)エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3OCH2CH2O]3P(O)
CAS番号:
分子量:
398.47
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
94%
蒸気密度
13.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.03 mmHg ( 150 °C)
アッセイ
94%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
215-228 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOCCOP(=O)(OCCOCCCC)OCCOCCCC
InChI
1S/C18H39O7P/c1-4-7-10-20-13-16-23-26(19,24-17-14-21-11-8-5-2)25-18-15-22-12-9-6-3/h4-18H2,1-3H3
InChI Key
WTLBZVNBAKMVDP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリス(2-ブトキシエチ)リン酸塩は有機燃焼抑制剤です。この化合物はPXR作動活性を示します。トリス(2-ブトキシエチ)リン酸塩は、セグロカモメの卵を液体クロマトグラフィー-エレクトロスプレイイオン化(+)-タンデム質量分析計を使用して分析する過程で検出・定量されました
アプリケーション
  • 環境サンプル中のOPFRのモニタリング:環境サンプル中のtris(2-butoxyethyl) phosphateなどの有機リン酸エステル系難燃剤(OPFR)を迅速にモニタリングする新規の方法が、液液抽出とガスクロマトグラフィー・質量分析を用いて開発されました。この方法は、そのような化合物の生分解性を効果的に評価するのに役立ちます(Losantos et al., 2024)。
  • ゴミ埋立地土壌中の存在:1件の事例研究で、不活性なゴミ埋立地土壌中のtris(2-butoxyethyl) phosphateの保有率を調査し、この化学物質を含む物質の廃棄を管理する上での環境負荷と課題を強調しました(Stelzer et al.,2023)。
  • 汚染土壌のバイオレメディエーション:この研究により、ミミズは、分解微生物の放出を促進することでtris(2-butoxyethyl) phosphateで汚染された土壌のバイオレメディエーションを促進できることが示され、環境汚染を緩和する持続可能な方法を提示しています(Wu et al., 2023)。
  • 家庭用化学物質に対するヒト曝露量の評価:この研究では、パーソナルケア製品や家庭用品に一般に含まれるtris(2-butoxyethyl) phosphateなどの化学物質に対するヒトの曝露量を評価するために、液体クロマトグラフィー・タンデム質量分析と組み合わせたオンライン固相抽出法を使用しました。この研究は、集団レベルでの曝露量の動態を理解するのに役立ちます(Senta et al., 2022)。
  • 屋内から屋外へのSVOC伝播:住居マルチメディアモデルを用いて、繊維製品の洗濯によって、tris(2-butoxyethyl) phosphateのような半揮発性有機化合物(SVOC)がどのように屋内環境から屋外に移動するのかを調査し、環境分散と影響を予測しました(Kvasnicka et al., 2021)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
318.2 °F - closed cup
引火点(℃)
159 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
130591-100G:
130591-VAR:
130591-5G:
130591-500G:
130591-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Laham et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 4(1), 42-48 (1984-02-01)
The effects of a widely used trialkyl phosphate (TP), tributoxyethyl phosphate (TBOP), on the peripheral nervous system of Sprague-dawley (SD) rats were investigated. Male and female SD rats were administered this chemical by gavage over a period of 18 weeks
G Sager et al.
Biochemical pharmacology, 38(15), 2551-2557 (1989-08-01)
The plasticizers tris-(2-butoxyethyl)-phosphate (TBEP) and di-(2-ethylhexyl)-phthalate (DEHP) and the beta-adrenergic receptor-blockers [3H]-(-)-dihydroalprenolol ([3H]-(-)-DHA) and [3H]-(-)-CGP 12177 were tested for their ability to interact with beta-adrenergic binding to alpha 1-acid glycoprotein (AAG) and mononuclear leukocytes (MNL). The IC50-values, obtained by displacement
R Janknegt et al.
Pharmaceutisch weekblad. Scientific edition, 5(6), 287-290 (1983-12-16)
The influence of various brands of evacuated blood collection systems (the old type, red stoppered Vacutainer; the new type, blue stoppered Vacutainer; Monoject and Venoject) on therapeutic drug monitoring was investigated. No interferences were found in the assay of ethosuximide
Problems in collection of representative samples for determination of tributoxyethyl phosphate in potable water.
G L LeBel et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 66(1), 202-203 (1983-01-01)
E Pike et al.
Clinical pharmacokinetics, 6(5), 367-374 (1981-09-01)
The binding of the basic drugs quinidine, propranolol and amitriptyline, the neutral drug digitoxin and the acidic drug phenytoin to heparinised normal plasma, to orosomucoid (alpha 1-acid glycoprotein)-deficient plasma and to purified orosomucoid and albumin was studied in both the