Merck
677450
Sigma-Aldrich
酸化亜鉛
nanopowder, <50 nm particle size (BET), >97%
別名:
Zinc monoxide, Zinc white
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnO
CAS番号:
分子量:
81.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
>97%
形状
nanopowder
含みます
6% Al as dopant
反応適合性
reagent type: catalyst
core: zinc
表面積
>10.8 m2/g
粒径
<50 nm (BET)
SMILES記法
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
InChI Key
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
NaZnSiO3OHという、イオン交換、吸着及び触媒反応での応用の可能性がある新規のキラルフレームワーク物質の調製に使用されます。
法的情報
Engi-Mat社製
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
677450-BULK:
677450-5G:4548173923284
677450-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Zinc oxide powder, max. particle size 45 micron, weight 50&#160;g, high purity 99.999%
GF46146225
Zinc oxide
酸化亜鉛 nanowires, Length 1 um
Sigma-Aldrich
773999
酸化亜鉛
Zinc oxide for analysis EMSURE&#174; ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.08849
Zinc oxide
Zinc oxide powder, max. particle size 45 micron, weight 100&#160;g, high purity 99.999%
GF39019260
Zinc oxide
Transparent Semiconducting ZnO:Al Thin Films Prepared by Spray Pyrolysis
W. T. Seeber, et al
Materials Science in Semiconductor Processing, 2, 45-55 (1999)
Effect of Microstructural Control on Thermoelectric Properties of Hot-Pressed Aluminum-Doped Zinc Oxide
Y. Fujishiro, etal.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 86, 2063-2066 (2003)
Efficient hybrid solar cells from zinc oxide nanoparticles and a conjugated polymer.
Beek WJE, et al.
Advanced Materials, 16(12), 1009-1013 (2004)
"Nanopowder synthesis of zinc oxide via solochemical processing.
Vaezi MR and Sadrnezhaad SK
Materials & Design, 28(2), 515-519 (2007)
Air-stable inverted flexible polymer solar cells using zinc oxide nanoparticles as an electron selective layer.
Hau S, et al.
Applied Physics Letters, 92(25), 253301-253301 (2008)
資料
ZnOナノサイズ微結晶によって構成された凝集体を色素増感太陽電池の光電極材料として合成し、その特性を検証しました。
Operation principle and market dominance of single crystalline silicon solar cells.
Greatcell Solar Materials(旧Dysol)社製の色素増感太陽電池用ルテニウム色素(N749 Black Dye、N-3、N-719、Z-907、K19など)を販売しております。
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
すべて表示