安全性情報
GF39019260
Zinc oxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, high purity 99.999%
別名:
ZN526010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.999%
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 390-192-60
重量
100 g
部分最大サイズ
45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF39019260-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
アルミナ powder, mean particle size 45 micron, weight 1000 g, purity 99.9%
GF18024511
アルミナ
酸化亜鉛 nanopowder, <100 nm particle size
Sigma-Aldrich
544906
酸化亜鉛
酸化亜鉛 puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (KT)
Sigma-Aldrich
96479
酸化亜鉛
酸化亜鉛 puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-100.5% (calc. for dried substance)
Sigma-Aldrich
14439
酸化亜鉛