Merck
205532
Sigma-Aldrich
酸化亜鉛
ReagentPlus®, powder, <5 μm particle size, 99.9%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZnO
CAS番号:
分子量:
81.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
アッセイ:
99.9%
フォーム:
powder
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99.9%
フォーム
powder
粒径
<5 μm
SMILES記法
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
InChI Key
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
NaZnSiO3OHという、イオン交換、吸着及び触媒反応での応用の可能性がある新規のキラルフレームワーク物質の調製に使用されます。
新規のキラル構造物質で、イオン交換、吸着、触媒作用に応用の可能性があるNaZnSiO3OHの調製に用いられます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
205532-5KG:4548173930688
205532-1KG:4548173930671
205532-VAR:
205532-BULK:
205532-100G:4548173930664
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Zinc oxide for analysis EMSURE&#174; ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.08849
Zinc oxide
Zinc oxide EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.08846
Zinc oxide
Piezoelectric nanogenerators based on zinc oxide nanowire arrays.
Wang ZL and Song J.
Science, 312(5771), 242-246 (2006)
Localized fluorescent complexation enables rapid monitoring of airborne nanoparticles
Meng F, et al.
Environmental science. Nano, 1(4), 358-366 (2014)
A. M. Healey et al.
Inorganic chemistry, 38(3), 455-458 (2001-10-25)
The structure of NaZnSiO(3)OH, synthesized hydrothermally by reaction of Na(2)ZnSiO(4) and NaOH, has been determined from single-crystal X-ray and powder neutron diffraction data (orthorhombic, space group P2(1)2(1)2(1,) a = 7.6872(2) Å, b = 9.3899(2) Å, c = 5.155(1) Å, Z
Rizwan Wahab et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(7), 1181-1189 (2013-08-06)
This paper reports the synthesis and characterization of ZnO nanoparticles prepared by soft chemical process. The nanoparticles of ZnO possess wurtzite hexagonal phase and were used for the induction of cell death in malignant human T98G gliomas, KB epithermoids and
Jeongmin Kang et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3526-3528 (2013-07-19)
ZnO-nanowire-based logic circuits were constructed by the vertical integration of multilayered field-effect transistors (FETs) on plastic substrates. ZnO nanowires with an average diameter of -100 nm were synthesized by thermal chemical vapor deposition for use as the channel material in