Merck
208841
Sigma-Aldrich
酸化銅(II)
powder, <10 μm, 98%
別名:
酸化第二銅
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CuO
CAS番号:
分子量:
79.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
98%
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
粒径
<10 μm
SMILES記法
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
InChI Key
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Copper(II) oxide can be used as a catalyst for the:
  • Hydroamination of di(cyclo)alkylcarbodiimides.
  • Wet oxidation of disodium malonate to sodium oxalate.
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
208841-25KG:
208841-500G:4548173931333
208841-VAR:
208841-BULK:
208841-2KG:4548173931326
208841-25G:4548173931319
208841-12KG:4548173931302
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Nanoparticulate copper (II) oxide catalyzed synthesis of guanidine derivatives and their conversion into functionalized iminoguanidines
Yavari I, et al.
Synlett, 26, 1230-1232 (2015)
Selective organic removal from the alumina industrial liquor: wet oxidation and catalytic wet oxidation of disodium malonate
Eyer S, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 41, 1166-1170 (2001)
Bettina Maria Strauch et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(4) (2020-04-09)
The toxicity of the copper oxide nanoparticles (CuO NP) has been attributed to the so-called "Trojan horse"-type mechanism, relying on the particle uptake and extensive intracellular release of copper ions, due to acidic pH in the lysosomes. Nevertheless, a clear
Chethana Gadiyar et al.
Chemical science, 9(25), 5658-5665 (2018-08-01)
Nanocrystal-seeded synthesis relies on the reaction of nanocrystal seeds with a molecular precursor and it can be regarded as the link between sol-gel and solid-state chemistries. This synthesis approach aims at accessing compositionally complex materials, yet to date its full
DSC kinetics of the thermal decomposition of copper (II) oxalate by isoconversional and maximum rate (peak) methods.
Muraleedharan K and Kripa S.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 115(2), 1969-1978 (2014)