Merck
GF20413718
亜鉛
powder, mean particle size 7.5 micron, weight 100 g, purity 98.8%
別名:
ZN006010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Zn
CAS番号:
分子量:
65.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141750
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
1 mmHg ( 487 °C)
アッセイ
98.8%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 204-137-18
抵抗性
5.8 μΩ-cm, 20°C
重量
100 g
平均粒径
7.5 μm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
密度
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI Key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
FlameEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Pyr. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF20413718-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Zinc dust particle size ®
Supelco
1.08774
Zinc
亜鉛 granular, 30-100 mesh, 99%
Sigma-Aldrich
565148
亜鉛
亜鉛 powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99.9%
GF03217823
亜鉛
亜鉛 powder, mean particle size 7.5 micron, weight 2000 g, purity 98.8%
GF13635918
亜鉛
亜鉛 powder, mean particle size 7.5 micron, weight 1000 g, purity 98.8%
GF43309087
亜鉛
亜鉛 powder, max. particle size 5 micron, weight 200 g, min. particle size 1 micron
GF47693122
亜鉛
亜鉛 powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, purity 99.9%
GF52825743
亜鉛
亜鉛 powder, 7.5 mean particle size (micron), weight 500 g, purity 98.8%
GF64346474
亜鉛