Merck
PHR1553
Supelco
N,N-Dimethylformamide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
N,N-ジメチルホルムアミド, DMF, NSC 5356
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCON(CH3)2
CAS番号:
分子量:
73.09
Beilstein:
605365
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
製品名
ジメチルホルムアミド, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1601500
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
2.7 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
833 °F
expl. lim.
15.2 %
包装
ampule of 3x1.2 mL each
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.430 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
密度
0.944 g/mL (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI Key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者にとって、社内ワーキング標準物質の調製に代わる便利でコスト効果の高い代替手段となります。ジメチルホルムアミドは、有機合成、植物組織からのクロロフィルの分離などの一般に使用されている極性溶媒です。ホルミル化、アミノ化、アミノカルボニル化、アミド化、シアノ化反応に使用できる多用途前駆物質としても機能します。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認定標準物質として適格性が認定されています。これらの物質は、製薬会社での出庫試験、製薬会社による定性的および定量的分析法の開発、食品および飲料品質管理試験、およびその他の校正要件を含む分析用途への使用に適しています。
多くの疎水性有機化合物に用いられる溶媒です。
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認定されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析証明書に記載されています。
脚注
この物質の分析証明書の例を参照するには、下の欄にLRAC2887と入力してください。これはあくまで証明書の例であり、お客様が受領したロットのものではない場合があります。
おすすめ製品
An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
135.5 °F - closed cup
引火点(℃)
57.5 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1553-1.2ML-PW:
PHR1553-3X1.2ML:4548173357041
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L Piazza et al.
Nature communications, 6, 6407-6407 (2015-03-03)
Surface plasmon polaritons can confine electromagnetic fields in subwavelength spaces and are of interest for photonics, optical data storage devices and biosensing applications. In analogy to photons, they exhibit wave-particle duality, whose different aspects have recently been observed in separate
Letian Dou et al.
Nature communications, 5, 5404-5404 (2014-11-21)
Photodetectors capture optical signals with a wide range of incident photon flux density and convert them to electrical signals instantaneously. They have many important applications including imaging, optical communication, remote control, chemical/biological sensing and so on. Currently, GaN, Si and
S Ollier et al.
Journal of dairy science, 97(8), 4942-4954 (2014-06-03)
A cow's risk of acquiring a new intramammary infection during the dry period increases with milk production at drying off and decreases as mammary gland involution progresses. A method commonly used to reduce milk production is a drastic reduction in
Guillaume E Beranger et al.
Endocrinology, 155(4), 1340-1352 (2014-02-11)
Osteoporosis and overweight/obesity constitute major worldwide public health burdens that are associated with aging. A high proportion of women develop osteoporosis and increased intraabdominal adiposity after menopause. which leads to bone fractures and metabolic disorders. There is no efficient treatment
Jun Nishida et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(52), 18442-18447 (2014-12-17)
The structural elasticity of metal-organic frameworks (MOFs) is a key property for their functionality. Here, we show that 2D IR spectroscopy with pulse-shaping techniques can probe the ultrafast structural fluctuations of MOFs. 2D IR data, obtained from a vibrational probe