Merck
437573
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルホルムアミド
ACS reagent, ≥99.8%
別名:
DMF, NSC 5356
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCON(CH3)2
CAS番号:
分子量:
73.09
Beilstein:
605365
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
グレード:
ACS reagent
アッセイ:
≥99.8%
テクニック:
electrophoresis: suitable
bp:
153 °C (lit.)
蒸気圧:
2.7 mmHg ( 20 °C)
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
2.7 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
833 °F
expl. lim.
15.2 %
テクニック
electrophoresis: suitable
不純物
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.003 meq/g Titr. base
≤0.15% water
蒸発残留物質
≤0.005%
APHA: ≤15
屈折率
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
溶解性
water: miscible
密度
0.944 g/mL (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI Key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
N,N-Dimethylformamide (DMF) is a polar organic solvent with a wide range of industrial applications. It is a precursor for numerous reactions such as formylation, aminocarbonylation, amination, amidation and cyanation. Along with phosphorus oxychloride, it forms Vilsmeier reagent used in the formylation of reactive aromatic and heteroaromatic substrates. Dielectric relaxation experiments on DMF have been conducted between 238.15K and 338.15K. The thermophysical properties of the molecular interactions between DMF and the ionic liquids, ammonium salts and imidazolium salts have been studied. The characteristics of solute-solvent interactions between ammonium nitrate and DMF have been investigated.
アプリケーション
N,N-Dimethylformamide (DMF) may be used in the following processes:
  • As a solvent synthesis of gold nanoparticles.
  • As a solvent in capillary electrophoresis.
  • Regioselective synthesis of N,N-dimethylaminopyridzines by reacting with choropyridazines.
  • Synthesis of urea-N,N-dimethylformamide, a 3:1 solvate with urea.
多くの疎水性有機化合物に用いられる溶媒です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
135.5 °F - closed cup
引火点(℃)
57.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
437573-16L:
437573-1L:
437573-VAR:
437573-BULK:
437573-4X4L:4548173150246
437573-18L:4548173150239
437573-4L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reaction of chloropyridazines with N,N -dimethylformamide.
Lee WS, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 37(6), 1591-1591 (2000)
Urea-N,N-dimethylformamide (3/1).
Fernandes P, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(12), 4861-4861 (2007)
Capillary electrophoresis in N,N-dimethylformamide.
Porras SP and Kenndler E.
Electrophoresis, 26(17), 3279-3291 (2005)
Preparation of gold nanoparticles in formamide and N,N-dimethylformamide in the presence of poly (amidoamine) dendrimers with surface methyl ester groups.
Esumi K, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 189(1), 155-161 (2001)
Review article on Vilsmeier Haack reaction and its Applications.
Beniwal M and Jain N.
European Journal of Biomedical AND Pharmaceutical sciences, 2(3), 1340-1374 (2015)