Merck
L091000
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルホルムアミド
別名:
DMF, NSC 5356
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCON(CH3)2
CAS番号:
分子量:
73.09
Beilstein:
605365
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
bp:
153 °C (lit.)
蒸気圧:
2.7 mmHg ( 20 °C)
蒸気密度
2.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2.7 mmHg ( 20 °C)
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
フォーム
liquid
自己発火温度
833 °F
expl. lim.
15.2 %
保管条件
dry at room temperature
不純物
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
≤9 ppm Amine content
clear
屈折率
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
密度
0.944 g/mL (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI Key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,N-Dimethylformamide (DMF) is an amide that works as a multipurpose reagent that is an effective polar solvent for various compounds and a ligand for metallic compounds. It also acts as a key intermediate as an electrophilic or nucleophilic agent for mediating reactions as it delivers its own H, C, N, and O atoms in compound synthesis.
アプリケーション
多くの疎水性有機化合物に用いられる溶媒です。
DMF is a widely used polar solvent in which organic, organometallic, and bioorganic transformations are carried out. It is also a solvent for many hydrophobic organic compounds and acts as a source of building blocks in various organic synthesis reactions.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
135.5 °F - closed cup
引火点(℃)
57.5 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L914500-01:
L091000-18L:
L9120000-01:
L911800-01:
L091000-45L:
L910250-04:4548173227733
L091000-200L:
L912500-01:
L910250-01:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N,N-Dimethylformamide: much more than a solvent
Jacques Muzart
Tetrahedron, 65, 8313?8323-8313?8323 (2009)
Recent Uses of N, N-Dimethylformamide and N, N-Dimethylacetamide as Reagents
Jean Le Bras, Jacques Muzart
Molecules (Basel), 23(8) (2018)
A Journey from June 2018 to October 2021 with N, N-Dimethylformamide and N, N-Dimethylacetamide as Reactants
Jacques Muzart
Molecules (Basel), 26(21) (2021)