Merck
33120
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルホルムアミド
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
別名:
DMF, NSC 5356
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCON(CH3)2
CAS番号:
分子量:
73.09
Beilstein:
605365
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.8% (GC)
bp:
152-154 °C
153 °C (lit.)
蒸気圧:
2.7 mmHg ( 20 °C)
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
2.7 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
833 °F
expl. lim.
15.2 %
不純物
≤0.003% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% free alkali (as NH3)
≤0.005% non-volatile matter
≤0.1% water (Karl Fischer)
APHA: ≤15
屈折率
n20/D 1.4290-1.4310
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
152-154 °C
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
密度
0.948-0.950 g/mL at 20 °C
0.944 g/mL (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≥0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI Key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,N-ジメチルホルムアミド(DMF)は、さまざまな有機反応の溶媒として広く使用されます。DMFは、植物組織からのクロロフィルの単離で使用される有用な溶媒です。 有機合成で広く使用されます。さまざまな反応において溶媒、脱水剤、還元剤、および触媒など複数の役割を果たします。O、-CO、-NMe2、-CONMe2、-Me、-CHOを官能基として含む化合物の合成に使用される多目的のビルディングブロックです。
アプリケーション
N,N-ジメチルホルムアミド(DMF)は、以下の研究における溶媒として使用される可能性があります:
  • Cucumis sativus(キュウリ)の子葉の無傷組織からのクロロフィル含有色素の抽出。
  • 単細胞海藻の細胞培養からのクロロフィルaの単離。4
  • Au@Agコアシェルナノ結晶の調製のための還元剤および溶媒として。
多くの疎水性有機化合物に用いられる溶媒です。
包装
PEボトル入り2.5 Lもあります
その他情報
カタログ番号33120-4X2.5L-Mは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル33120-2.5L-Mをご注文ください。
カタログ番号33120-4X2.5L-Rは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル33120-2.5L-Rをご注文ください。
カタログ番号33120-6X1L-Mは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル33120-1L-Mをご注文ください。
カタログ番号33120-6X1L-Rは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル33120-1L-Rをご注文ください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
135.5 °F - closed cup
引火点(℃)
57.5 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33120-10L-R-D:
33120-4X2.5L-R:4548173235356
33120S-18L-R-RC:
33120-6X1L-R:4548173235400
33120JP-6X1L-R:4548173235424
33120-180KG-R:
33120-45L-R-D:
33120-1L-R:4548173235295
33120-25L-R:4548173235325
33120-2.5L-PE-R:
33120S-6X1L-R:
33120-2.5L-R:4548173235318
33120-4X5L-R-D:
33120JP-4X2.5L-R:4548173235417
33120S-2.5L-R-PC:
33120-45L-R:4548173235332
33120-5L-R-D:
33120-18L-R:
33120-10L-R:4548173235288
33120-BULK-R:
33120-VAR-R:
33120-7L-R-RC:
33120-5L-R:4548173235387
33120-4X5L-R:4548173235363
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R Moran et al.
Plant physiology, 65(3), 478-479 (1980-03-01)
Photosynthetic pigments from etiolated cucumber (Cucumis sativus var. Beit Alpha improved, Hazera Co., Gedera) cotyledons were extracted by direct immersion of the intact cotyledons into the solvent N,N-dimethylformamide (DMF). The solvent is especially efficient when pigment concentration is low; time
Shape-dependent evolution of Au@ Ag core- shell nanocrystals by PVP-assisted N,N-dimethylformamide reduction.
Tsuji M, et al.
Crystal Growth & Design, 8(7), 2528-2536 (2008)
W P Inskeep et al.
Plant physiology, 77(2), 483-485 (1985-02-01)
We found inconsistencies in the commonly used data for chlorophyll analysis in 80% acetone. Recently developed extinction coefficients for chlorophyll b in N,N-dimethylformamide (DMF) based on values from 80% acetone are low as a result of these inconsistencies. We determined
Kun Liu et al.
Nanoscale, 4(20), 6574-6580 (2012-09-15)
Studies on the self-assembly of metal nanoparticles (NPs) in the presence of ions are motivated by the biosensing applications of NP clusters and the capability to control the morphology of clusters of oppositely charged NPs. The effect of ions has
Jun Nishida et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(52), 18442-18447 (2014-12-17)
The structural elasticity of metal-organic frameworks (MOFs) is a key property for their functionality. Here, we show that 2D IR spectroscopy with pulse-shaping techniques can probe the ultrafast structural fluctuations of MOFs. 2D IR data, obtained from a vibrational probe