Merck
494488
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルホルムアミド
biotech. grade, ≥99.9%
別名:
DMF, NSC 5356
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCON(CH3)2
CAS番号:
分子量:
73.09
Beilstein:
605365
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
biotech. grade
品質水準
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
2.7 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9%
形状
liquid
自己発火温度
833 °F
expl. lim.
15.2 %
不純物
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.003 meq/g Titr. base
≤0.005% (water)
<8 ppm Free amines as dimethylamine
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
溶解性
water: miscible
密度
0.944 g/mL (lit.)
UV吸収
λ: 270 nm Amax: ≤1.0
λ: 275 nm Amax: ≤0.30
λ: 295 nm Amax: ≤0.10
λ: 310 nm Amax: ≤0.05
λ: 340 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
room temp
SMILES記法
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI Key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,N-ジメチルホルムアミド(DMF)は、広範な産業用途を持つ極性有機溶媒です。ホルミル化、アミノカルボニル化、アミノ化、アミド化およびシアノ化など多数の反応の前駆体です。オキシ塩化リンとともに、本化合物は反応性のある芳香環および複素芳香環基質のホルミル化に用いられるビルスマイヤー試薬を生成します。DMFの誘電緩和実験は、238.15 K~338.15 Kで実施されています。DMFとイオン溶液、アンモニウム塩およびイミダゾリウム塩との間の分子間相互作用の熱物性値が研究されています。硝酸アンモニウムとDMFとの間の溶質溶媒相互作用の特性が研究されています。
アプリケーション
N,N-ジメチルホルムアミド(DMF)は、八面体ナノコンテナを生成するテトラホルミルキャビタンド前駆体の調製に使用されています。
多くの疎水性有機化合物に用いられる溶媒です。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
135.5 °F - closed cup
引火点(℃)
57.5 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
494488-200L:4548173162522
494488-VAR:
494488-56L-P1-LS:
494488-50L-P2-LS:
494488-20L:
494488-2L:4548173162539
494488-20L-P2:
494488-50L-P2:
494488-1L:4548173162515
494488-AT-20L-NP:
494488-4L:
494488-400L:
494488-18L:4548173162508
494488-18L-P1:
494488-6X1L:4548173269382
494488-10L:4548173162492
494488-56L:4548173162546
494488-BULK:
494488-20L-N2:
494488-4X4L:
494488-PZ:
494488-4X2L:4548173269375
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A simple one-pot multicomponent synthesis of an octahedral nanocontainer molecule.
Liu X and Warmuth R.
Nature Protocols, 2(5), 1288-1296 (2007)
N,N-Dimethylformamide: much more than a solvent.
Muzart J.
Tetrahedron, 65(40), 8313-8323 (2009)
Review article on Vilsmeier Haack reaction and its Applications.
Beniwal M and Jain N.
European Journal of Biomedical AND Pharmaceutical sciences, 2(3), 1340-1374 (2015)
Volumetric properties of ammonium nitrate in N,N-dimethylformamide.
Vranes M, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 54, 245-249 (2012)
Measurements and molecular interactions for N,N-dimethylformamide with ionic liquid mixed solvents.
Attri P, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 114(18), 6126-6133 (2010)