アッセイ
≥98%
色
colorless to faint yellow
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(2)4-8(10)5-7(3)9/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
IGMOYJSFRIASIE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- ジ置換フランの合成に用いるジブロモ(フェニルスルホニル)プロペン誘導体の縮合および脱アセチル化
- アンジオテンシンIIの1型レセプターおよびペルオキシソーム増殖活性型レセプター-γのデュアル活性エフェクターの合成
- 1-アルキンとの付加反応
- Knoevenagel縮合
- 2-アミノ-1,4-ベンゾキノン類との酸化的フリーラジカル反応
- カルボン酸合成に用いる温和な酸化的開裂
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M3394-VAR:
M3394-5G:
M3394-BULK:
M3394-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.