Merck
W343502
Sigma-Aldrich
3-メチル-2-シクロペンテン-1-オン
97%, FG
別名:
3-メチル-2-シクロペンテノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C5H5(=O)
CAS番号:
分子量:
96.13
FEMA番号:
3435
Beilstein:
1280476
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.112
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
74 °C/15 mmHg (lit.)
mp
3-5 °C (lit.)
密度
0.980 g/mL at 20 °C
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fruity; sweet
SMILES記法
CC1=CC(=O)CC1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-メチル-2-シクロペンテン-1-オンは、燻製フレーバーの成分です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W343502-VAR:
W343502-BULK:
W343502-1KG:
W343502-100G:4548173977973
W343502-SAMPLE:
W343502-25G:4548173977980
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Study of the components of a solid smoke flavouring preparation.
Guillen MD & Manzanos MJ.
Food Chemistry, 55(3), 251-257 (1996)
Isolation and identification of the components of the tar of hickory wood smoke.
Hruzan DE, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 22(1), 123-126 (1974)