Merck
388106
Sigma-Aldrich
2,3-ジメチル-2-シクロペンテン-1-オン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C5H4(=O)
CAS番号:
分子量:
110.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.49 (lit.)
bp
80 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC1=C(C)C(=O)CC1
InChI
1S/C7H10O/c1-5-3-4-7(8)6(5)2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
UZLQSPYGTUMKGS-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
388106-VAR:
388106-1G:
388106-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)