Merck
34089
Supelco
ホスホマイシンナトリウム
VETRANAL®, analytical standard
別名:
ホスホマイシン 二ナトリウム塩, (-)-(1R,2S)-(1,2-エポキシプロピル)ホスホン酸, ホスホノマイシン, ホスホマイシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5Na2O4P
分子量:
182.02
Beilstein:
4604425
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].C[C@@H]1O[C@@H]1P([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H7O4P.2Na/c1-2-3(7-2)8(4,5)6;;/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6);;/q;2*+1/p-2/t2-,3+;;/m0../s1
InChI Key
QZIQJIKUVJMTDG-JSTPYPERSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
生物化学的/生理学的作用
腎臓および膀胱に集中する抗生物質;プラチナを含む抗腫瘍薬の腎中毒症および耳毒性を減少させます。ホスホマイシンは、細菌の細胞壁生合成に関与する酵素であるUDP-GlcNAcエノールピルビルトランスフェラーゼ(MurA)を不可逆に阻害するホスホエノールピルビン酸類似化合物です。結果として、ペプチドグリカン細胞壁の必須要素であるN-アセチルムラミン酸の産生が阻害されます。
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
34089-VAR:
34089-100MG:
34089-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Patrice Nordmann et al.
Journal of clinical microbiology, 57(1) (2018-11-02)
The rapid fosfomycin/Escherichia coli NP test was developed to detect fosfomycin resistance in E. coli isolates. The test is based on glucose metabolization and the detection of bacterial growth in the presence of fosfomycin at 40 µg/ml. Bacterial growth is
Özden Baltekin et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(34), 9170-9175 (2017-08-10)
The emergence and spread of antibiotic-resistant bacteria are aggravated by incorrect prescription and use of antibiotics. A core problem is that there is no sufficiently fast diagnostic test to guide correct antibiotic prescription at the point of care. Here, we
Avigail Stokar-Avihail et al.
Cell host & microbe, 25(5), 746-755 (2019-05-10)
Temperate phages can adopt either a lytic or lysogenic lifestyle within their host bacteria. It was recently shown that Bacillus-subtilis-infecting phages of the SPbeta group utilize a peptide-based communication system called arbitrium to coordinate the lysogeny decision. The occurrence of peptide-based