Merck
M39105
Sigma-Aldrich
3-メチル-2-シクロヘキセノン
98%, Stabilized
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H7(=O)
CAS番号:
分子量:
110.15
Beilstein:
1560601
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.494 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
密度
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1=CC(=O)CCC1
InChI
1S/C7H10O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
IITQJMYAYSNIMI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-Methyl-2-cyclohexenone is an insect sex pheromone of the Douglas-fir beetle. It can be used as a starting material:
  • In the total synthesis of (−)-ar-tenuifolene, a naturally occurring aromatic sesquiterpene.
  • To synthesize an organic building block 2-trimethylsilyl-3-methyl-cyclohexenone.
  • In the total synthesis of natural diterpenoids (+)-taiwaniaquinone H and (+)-dichroanone.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M39105-10G:
M39105-1G:
M39105-VAR:
M39105-BULK:
M39105-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Catalytic asymmetric formal total synthesis of (+)-dichroanone and (+)-taiwaniaquinone H
Li L-Q, et al.
Tetrahedron Letters, 55(43), 5960-5962 (2014)
Cyclic α-Acylvinyl Anionic Synthons: A Novel Synthesis of 2-Trimethylsilyl-3-methyl-cyclohexenone by the Wurtz-Fittig Coupling Reaction
Jyothi D and HariPrasad S
Synthetic Communications, 39(5), 875-879 (2009)
Catalytic enantioselective total synthesis of (−)-ar-Tenuifolene
Shaw K, et al.
Tetrahedron Letters, 61(20), 151850-151850 (2020)
Chemical transformation of 1, 8-cineole: synthesis of seudenone, an insect pheromone
Silvestre AJD, et al.
Industrial Crops and Products, 12(1), 53-56 (2000)
Aldrichimica Acta, 16, 41-41 (1983)