Merck
197718
Sigma-Aldrich
3-メチル-2-シクロヘキセン-1-オール
96%
別名:
(±)-3-Hydroxy-1-methylcyclohexene, (±)-3-Methyl-2-cyclohexen-1-ol, (±)-Seudenol, 1-Methyl-1-cyclohexen-3-ol, 1-Methyl-3-hydroxycyclohex-1-ene, 3-Hydroxy-1-methylcyclohexene, 3-Methyl-2-cyclohexen-1-ol, 3-Methyl-2-cyclohexenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H8OH
CAS番号:
分子量:
112.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
96%
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.484 (lit.)
bp
56 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC1=CC(O)CCC1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h5,7-8H,2-4H2,1H3
InChI Key
XNDZQQSKSQTQQD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-メチル-2-シクロヘキセン-1-オールは、19-ノル-1α,25-ジヒドロキシビタミンD(3)誘導体の合成に使用されました。また、ダグラスファーの甲虫の性フェロモンでも使用されています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
197718-BULK:
197718-1G:
197718-5G:
197718-1KG:
197718-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
2-ブタノン analytical standard
Supelco
02469
2-ブタノン
X Zhou et al.
Journal of medicinal chemistry, 42(18), 3539-3556 (1999-09-10)
The synthesis of four CD-ring-modified 19-nor-1alpha, 25-dihydroxyvitamin D(3) derivatives lacking C15, referred to as 6C analogues, and diastereomeric at C17 and C20 is described. The synthesis involves an Ireland-Claisen rearrangement of a 3-methyl-substituted ester of (1R)-3-methyl-2-cyclohexen-1-ol as the key step
Aldrichimica Acta, 16, 41-41 (1983)