アッセイ
≥90%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.487
bp
176-179 °C/760 mmHg
密度
0.972 g/mL at 25 °C
官能基
ketone
SMILES記法
CC1=CCCCC1=O
InChI
1S/C7H10O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h4H,2-3,5H2,1H3
InChI Key
LKTNAAYQZJAXCJ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F
引火点(℃)
60 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
771368-1G:
771368-VAR:
771368-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Science advances, 5(7), eaax0501-eaax0501 (2019-07-25)
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) is a key redox compound in all living cells responsible for energy transduction, genomic integrity, life-span extension, and neuromodulation. Here, we report a new function of NAD+ as a molecular photocatalyst in addition to the biological