Merck
E4453
Sigma-Aldrich
3-エトキシ-2-シクロヘキセノン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OC6H7(=O)
CAS番号:
分子量:
140.18
Beilstein:
2042049
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
76-78 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC1=CC(=O)CCC1
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-10-8-5-3-4-7(9)6-8/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
JWCFJPLIRVYENQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E4453-BULK:
E4453-VAR:
E4453-10G:
E4453-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)