Merck
38385
Sigma-Aldrich
ジクロロジイソプロピルシラン
≥97.0% (GC)
別名:
ジイソプロピルジクロロシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14Cl2Si
CAS番号:
分子量:
185.17
Beilstein:
1736244
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.444
bp
66 °C/27 mmHg (lit.)
密度
1.026 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)[Si](Cl)(Cl)C(C)C
InChI
1S/C6H14Cl2Si/c1-5(2)9(7,8)6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI Key
GSENNYNYEKCQGA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
保護基試薬。2つのアルコ-ルを"tethering technique"で接近させます
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
38385-BULK:
38385-VAR:
38385-25ML:
38385-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J.H. Hutchinson et al.
Tetrahedron Letters, 32, 573-573 (1991)
C.L. Bradford et al.
Tetrahedron Letters, 36, 4189-4189 (1995)
David Gräfe et al.
Nature communications, 9(1), 2788-2788 (2018-07-19)
Existing photoresists for 3D laser lithography that can be removed after development in a subtractive manner typically suffer from harsh cleavage conditions. Here, we report chemoselectively cleavable photoresists for 3D laser lithography based on silane crosslinkers, allowing the targeted degradation