Merck
274208
Sigma-Aldrich
Dichlorodiethylsilane
97%
別名:
Diethyldichlorosilane, Diethyldichlorosilicon
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2SiCl2
CAS番号:
分子量:
157.11
Beilstein:
605313
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.43 (lit.)
bp
125-131 °C (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC[Si](Cl)(Cl)CC
InChI
1S/C4H10Cl2Si/c1-3-7(5,6)4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
BYLOHCRAPOSXLY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
79.0 °F
引火点(℃)
26.1 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
274208-25G:
274208-100G:
274208-5G:
274208-VAR:
274208-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Peter Bieling et al.
The EMBO journal, 37(1), 102-121 (2017-11-17)
WASP-family proteins are known to promote assembly of branched actin networks by stimulating the filament-nucleating activity of the Arp2/3 complex. Here, we show that WASP-family proteins also function as polymerases that accelerate elongation of uncapped actin filaments. When clustered on
David Gräfe et al.
Nature communications, 9(1), 2788-2788 (2018-07-19)
Existing photoresists for 3D laser lithography that can be removed after development in a subtractive manner typically suffer from harsh cleavage conditions. Here, we report chemoselectively cleavable photoresists for 3D laser lithography based on silane crosslinkers, allowing the targeted degradation