Merck
401692
Sigma-Aldrich
二塩化ジエチルゲルマニウム
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2GeCl2
CAS番号:
分子量:
201.67
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.471 (lit.)
密度
1.372 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC[Ge](Cl)(Cl)CC
InChI
1S/C4H10Cl2Ge/c1-3-7(5,6)4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
BWUPRNSPZFPYEK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
401692-VAR:
401692-1G:
401692-5G:
401692-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)