Merck
673935
Sigma-Aldrich
クロロジフェニルシラン
technical grade, 90%
別名:
ジフェニルクロロシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2SiHCl
CAS番号:
分子量:
218.75
Beilstein:
2937164
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.578 (lit.)
bp
143 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H][Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11ClSi/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
InChI Key
VTMOWGGHUAZESJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
クロロジフェニルシランは、アルコールおよびアミンの保護基として使用できる有機ケイ素化合物です。また、クロスカップリング反応の試薬としても使用されます。さらに、さまざまなケイ素含有化合物の合成における前駆体として使用されています。
アプリケーション
クロロジフェニルシランは、インジウム/塩基の存在下でクロロシランを選択的にモノ-およびジ-アリル化ならびにアレニル化するための反応剤として、モノ-またはジ-アリル化あるいはアレニル化製品を合成するために使用できます。また、シリカ表面を官能基化するための反応性結合剤としても機能します。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
221.0 °F
引火点(℃)
105 °C
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
673935-VAR:
673935-25ML:
673935-BULK:
673935-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)