Merck
411094
Sigma-Aldrich
1,1-ジクロロシラシクロブタン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6Cl2Si
CAS番号:
分子量:
141.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
113-115 °C (lit.)
密度
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Si]1(Cl)CCC1
InChI
1S/C3H6Cl2Si/c4-6(5)2-1-3-6/h1-3H2
InChI Key
PASYEMKYRSIVTP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
411094-VAR:
411094-25ML:
411094-BULK:
411094-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)