Merck
324663
Sigma-Aldrich
1,4-ペンタジエン-3-オール
contains 0.4% hydroquinone as stabilizer, ≥96%
別名:
ジビニルカルビノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH(OH)CH=CH2
CAS番号:
分子量:
84.12
Beilstein:
1735809
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥96%
形状
liquid
含みます
0.4% hydroquinone as stabilizer
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OC(C=C)C=C
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(6)4-2/h3-6H,1-2H2
InChI Key
ICMWSAALRSINTC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
スルホンアミド求核試薬によるアルコールのビスマス触媒的SNi置換によるアミノ置換ジエンの合成に使用される基質。
不斉エポキシ化反応の出発物質です
天然物合成の有用なビルディングブロックです
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
324663-VAR:
324663-BULK:
324663-5G:4548173983530
324663-25G:4548173983523
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P Andrew Evans et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(48), 14702-14703 (2003-12-04)
The enantioselective total synthesis of the annonaceous acetogenin (-)-mucocin (1) was accomplished using a triply convergent 12-step sequence (longest linear sequence) in 13.6% overall yield. This represents the first application of the temporary silicon-tethered (TST) ring-closing metathesis (RCM) cross-coupling reaction
Masanori Imai et al.
The Journal of organic chemistry, 69(4), 1144-1150 (2004-02-14)
Intermolecular hydroacylation between salicylaldehydes 1, 26-40 and 1,4-penta- or 1,5-hexadienes 4-13 by Rh-catalyst proceeded under mild reaction conditions to give a mixture of iso- and normal-hydroacylated products 14-25, 41-55, and 57-60. In the hydroacylation reaction, chelation of both salicylaldehyde and
Chin. J. Chem., 9, 381-381 (1991)
Tetrahedron Asymmetry, 4, 1533-1533 (1993)
Bismuth-catalyzed direct substitution of the hydroxy group in alcohols with sulfonamides, carbamates, and carboxamides.
Hongbo Qin et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(3), 409-413 (2006-12-06)