Merck
183059
Sigma-Aldrich
トランス,トランス-2,4-ヘキサジエン-1-オール
97%
別名:
ソルビンアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCH=CHCH2OH
CAS番号:
分子量:
98.14
Beilstein:
1719722
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
屈折率
n20/D 1.5 (lit.)
bp
80 °C/12 mmHg (lit.)
mp
28-33 °C (lit.)
密度
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
[H]/C(C)=C([H])\C([H])=C(/[H])CO
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-5,7H,6H2,1H3/b3-2+,5-4+
InChI Key
MEIRRNXMZYDVDW-MQQKCMAXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
183059-10G:
183059-50G:
183059-BULK:
183059-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Efficient silver-catalyzed regio- and stereospecific aziridination of dienes.
Josep Llaveria et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(39), 7092-7095 (2010-08-19)
Azime Ak et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(24), 7410-7413 (2010-11-06)
We here describe a simple and efficient synthetic method for a non-hydrolysable precursor of a GDP-fucose analogue: The synthesis of the racemic aminofuranofucitol 3 from sorbic alcohol by nitroso-Diels-Alder reaction. This 'all-cis-pyrrolidine', with all substituents occupying a cis position, has
D L Bissett et al.
Photodermatology, photoimmunology & photomedicine, 7(2), 63-67 (1990-04-01)
Albino hairless mice (SkH:HR-1) exposed chronically to suberythemal doses of ultraviolet B (UVB) radiation display visible skin wrinkling and tumors. Topical treatment of mice with solutions of conjugated dienes (2,4-hexadien-1-ol and derivatives of it) prior to each UVB radiation exposure