Merck
89529
Supelco
無水マレイン酸
analytical standard
別名:
2,5-フランジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H2O3
CAS番号:
分子量:
98.06
Beilstein:
106909
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3.4 (vs air)
蒸気圧
0.16 mmHg ( 20 °C)
自己発火温度
870 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
7.1 %
bp
200 °C (lit.)
mp
51-56 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1OC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
InChI Key
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
89529-BULK:
89529-100MG:
89529-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)