Merck
461199
Sigma-Aldrich
2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol ethoxylate
average Mn 670
別名:
2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol-ethylene oxide adduct, 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyne-4,7-diol, Acetylenol EL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2C(CH3)[(-OCH2CH2-)mOH]C≡CC(CH3)[(-OCH2CH2-)nOH]CH2CH(CH3)2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn 670
品質水準
屈折率
n20/D 1.468
pH
6-8
表面張力
47 dyn/cm, 0.01 wt. % in H2O
bp
>121 °C (lit.)
転移温度
cloud point 63 °C
pour point 7 °C
溶解性
carbon tetrachloride, xylene and ethylene glycol: soluble
密度
1.04 g/mL at 25 °C
HLB
13
SMILES記法
OCCO.CC(C)CC(C)(O)C#CC(C)(O)CC(C)C
InChI
1S/C14H26O2.C2H6O2/c1-11(2)9-13(5,15)7-8-14(6,16)10-12(3)4;3-1-2-4/h11-12,15-16H,9-10H2,1-6H3;3-4H,1-2H2
InChI Key
SUHUKEQAOUOUJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Surfactant.
Reduces surface tension; wetting agent, defoamer, and emulsifier for emulsion polymerization.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
461199-VAR:
461199-BULK:
461199-100ML:
461199-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)