Merck
M49704
Sigma-Aldrich
2-メチルヘキサン
99%
別名:
イソヘプタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
100.20
Beilstein:
1696856
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
99%
蒸気圧
2.27 psi ( 37.7 °C)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
536 °F
expl. lim.
~7 %
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
mp
−118 °C (lit.)
密度
0.679 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-4-5-6-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
GXDHCNNESPLIKD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Methylhexane is mainly used as a model iso-alkane in studies relating to iso-alkane oxidation, vapor-liquid phase equilibria of heptane isomers and catalytic cracking.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
30.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M49704-VAR:
M49704-BULK:
M49704-5G:4548174003251
M49704-25G:4548174003244
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Iso-alkane oxidation by aPseudomonas Part I.?Metabolism of 2-methylhexane
Thijsse GJE and Van der Linden AC
Antonie van Leeuwenhoek, 27(1), 171-179 (1961)
Intermolecular potentials for branched alkanes and the vapour-liquid phase equilibria of n-heptane, 2-methylhexane, and 3-ethylpentane
Ilja Siepmann BJ and Martin MG
Molecular Physics, 90(5), 687-694 (1997)
The influence of reaction temperature on the cracking mechanism of 2-methylhexane
Bamwenda GR, et al.
J. Catal., 148(2), 595-606 (1994)
2-Methylhexane cracking on Y zeolites: Catalytic cycles and reaction selectivity
Yaluris G, et al.
J. Catal., 165(2), 205-220 (1997)
Yulia Kaluzhny et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 43(2), 101-127 (2015-05-23)
The 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH Regulation have reinforced the need for in vitro ocular test methods. Validated in vitro ocular toxicity tests that can predict the human response to chemicals, cosmetics and other