Merck
M65807
Sigma-Aldrich
2-メチルペンタン
≥99%
別名:
イソヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730735
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
6.77 psi ( 37.7 °C)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
583 °F
expl. lim.
7 %
屈折率
n20/D 1.371 (lit.)
bp
62 °C (lit.)
mp
−154 °C (lit.)
密度
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-メチルペンタンは、主に異なるカルベン挿入プロセスを用いて脂肪族C-H結合を官能化することにより、C-H挿入産物を生成する研究に使用されます。N-ヒドロキシフタルイミドの存在下で、ヨウ素酸を酸化剤として使用する三級C-H結合の金属フリーRitter型のアミノ化反応も報告されています。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
19.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M65807-BULK:
M65807-VAR:
M65807-5G:4548173945569
M65807-100G:4548173945552
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Metal-Free C--H Functionalization of Alkanes by Aryldiazoacetates.
Tortoreto C, et al.
Organic Letters, 19(4), 770-773 (2017)
Ritter-type amination of C--H bonds at tertiary carbon centers using iodic acid as an oxidant.
Kiyokawa K, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 52(89), 13082-13085 (2016)
Zinc (II)-Mediated carbene insertion into C--H bonds in alkanes.
Kulkarni N V, et al.
Inorganic Chemistry, 54(23), 11043-11045 (2015)
Andrea N Giordano et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(15), 3545-3555 (2015-03-27)
We report the solvent-dependent dynamics of carbonyl site exchange for Fe(CO)3(η(4)-norbornadiene) (FeNBD) in a series of linear and nonlinear alkanes. The barrier to exchange is very low (∼1.5 kcal/mol), and the resulting carbonyl dynamics are rapid enough to lead to
M Imbriani
Giornale italiano di medicina del lavoro, 15(5-6), 133-138 (1993-09-01)
We have considered the opportunity of using some inert vapours (2-3 Dimethylbutane, 2 Methylpentane, n-Hexane) to measure the pulmonary capillary blood flow (Qc). The measurements were performed by means of a gas chromatograph connected with a mass spectrometer. The alpha