Merck
M39407
Sigma-Aldrich
メチルシクロペンタン
97%
別名:
Methycyclopentane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H9CH3
CAS番号:
分子量:
84.16
Beilstein:
1900214
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
232.8 mmHg ( 37.7 °C)
品質水準
アッセイ
97%
自己発火温度
624 °F
expl. lim.
8.35 %
屈折率
n20/D 1.409 (lit.)
bp
72 °C (lit.)
mp
−142 °C (lit.)
密度
0.749 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1CCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
GDOPTJXRTPNYNR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
メチルシクロペンタンは開環または環拡大されると、分岐および非分岐のヘキサン、シクロヘキサンおよびベンゼンを含む各種炭化水素を生成できます。
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
M39407-5ML:
M39407-100G:
M39407-100ML:
M39407-BULK:
M39407-VAR:
M39407-500G:
M39407-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Size and shape dependence on Pt nanoparticles for the methylcyclopentane/hydrogen ring opening/ring enlargement reaction.
Alayoglu, S et al.
Catalysis Letters, 141(7), 914-924 (2011)
Ring-opening reactions of methylcyclopentane over metal catalysts, M= Pt, Rh, Ir, and Pd: A mechanistic study from first-principles calculations.
Zhao, Zhi-Jian et al.
ACS Catalysis, 3(2), 196-205 (2013)
Effect of acidic properties of mesoporous zeolites supporting pt nanoparticles on hydrogenative conversion of methylcyclopentane.
Na, Kyungsu et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(49), 17207-17212 (2014)
Haijing Wang et al.
Journal of chromatographic science, 53(5), 647-654 (2014-09-17)
Determination of volatile organic compounds (VOCs) in crude oil, such as super volatile organic compounds (super VOCs) and simple polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), is vital for targeting crude oil spill spots. In this study, a static headspace gas chromatography flame
Yulia Kaluzhny et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 43(2), 101-127 (2015-05-23)
The 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH Regulation have reinforced the need for in vitro ocular test methods. Validated in vitro ocular toxicity tests that can predict the human response to chemicals, cosmetics and other