Merck
39730
Supelco
2,2-ジメチルブタン
analytical standard
別名:
ネオヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730736
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
2.97 (vs air)
蒸気圧
5.35 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥98.0%
自己発火温度
797 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
~7.7 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.369 (lit.)
n20/D 1.369
bp
50 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
密度
0.649 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
petroleum
フォーマット
neat
SMILES記法
CCC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-5-6(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI Key
HNRMPXKDFBEGFZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-20.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-29 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
39730-5ML:4548174012086
39730-10ML:4548174012079
39730-VAR:
39730-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Michael H Abraham et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(3), 478-485 (2007-06-05)
Values of in vitro gas to lung partition coefficients, K(lung), of VOCs have been collected from the literature. For 44 VOCs, application of the Abraham solvation equation to log K(lung) yielded a correlation with R(2)=0.968 and S.D.=0.25 log units. Combination