蒸気密度
2.6 (vs air)
蒸気圧
11.17 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99.7% (GC)
自己発火温度
788 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
8.3 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.354 (lit.)
n20/D 1.354
bp
30 °C (lit.)
密度
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
petroleum
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-59.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
59060-10ML:4548174015865
59060-50ML:
59060-VAR:
59060-BULK:
59060-5ML:4548174015872