Merck
59070
Sigma-Aldrich
2-メチルブタン
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
別名:
イソペンタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
72.15
Beilstein:
1730723
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.07
蒸気密度
2.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
11.17 psi ( 20 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
788 °F
expl. lim.
8.3 %
不純物
≤0.05% water
蒸発残留物質
≤0.001%
屈折率
n20/D 1.354 (lit.)
n20/D 1.354
bp
30 °C (lit.)
mp
-160 °C
密度
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Methylbutane (Isopentane) is a branched chain alkane. It undergoes bromination at 75°C to afford 2-bromo-2-methyl butane. Its Raman spectra in vapor and solid phases at low temperatures (-196°C) have been investigated.
アプリケーション
2-Methylbutane may be used in the following studies:
  • As starting reagent for the synthesis of isoprene.
  • Preparation of C5 and C6 alkyl nitrates.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-59.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-51 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
59070-2.5L:
59070-6X250ML:
59070-250ML:
59070-1L:
59070-VAR-D:
59070-6X1L:
59070-BULK:
59070-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Johnson AW.
Invitation to Organic Chemistry., 50-54 (1999)
Johnson AW.
Invitation to Organic Chemistry., 338-338 (1999)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 560-560 (1994)
Rotational Isomerism and Thermodynamic Functions of 2-Methylbutane and 2, 3-Dimethylbutane. Vapor Heat Capacity and Heat of Vaporization of 2-Methylbutane.
Scott DW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 73(4), 1707-1712 (1951)
Formation of alkyl nitrates from the reaction of branched and cyclic alkyl peroxy radicals with NO.
Atkinson R, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 16(9), 1085-1101 (1984)