詳細
2,3-ジメチルブタンは、ルテニウム、ニッケル、コバルト、および鉄の担持触媒上で水素化分解を受け、主にメタンなどの小さな炭化水素を生成します。
アプリケーション
- hexaoxocyclohexaneと2, 3-bis (hydroxyamino)-2, 3-dimethylbutaneとの縮合生成物の合成、構造、性質:hexaoxocyclohexaneおよび2,3-ジメチルブタンに由来する新規化合物の化学合成および構造解析について考察しています(EV Tretyakov, AO Tkacheva, 2014)。
- 設計による触媒-2, 3-ジメチルブタン脱水素のための酸化物と金属の表面有機金属化学:この論文では、2,3-ジメチルブタンの脱水素に用いる選択的触媒系の開発について詳述し、触媒の安定性と効率を強調しています(P Rouge, A Garron, S Norsic, C Larabi, N Merle, 2019)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-20.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-29 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D151602-BULK:
D151602-5G:
D151602-100ML:4548173948430
D151602-VAR:
D151602-500ML:4548173948447
D151602-5ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hydrogenolysis of 2,3-dimethylbutane on supported ruthenium, nickel, cobalt, and iron.
J. Catal., 58(2), 260-267 (1979)
Kinetic study of the photochlorination of 2, 3-dimethylbutane and other alkanes in solution in the presence of benzene. First measurements of the absolute rate constants for hydrogen abstraction by the" free" chlorine atom and the chlorine atom-benzene. pi.-complex. Identification of these two species as the only hydrogen abstractors in these systems.
Journal of the American Chemical Society, 107(19), 5464-5472 (1985)
Gas hydrate equilibria of 2, 3-Dimethylbutane and benzene with methane and nitrogen.
Chemical Engineering Research and Design, 78(5), 731-737 (2000)
Diffusion of benzene, toluene, naphthalene, and phenanthrene in supercritical dense 2, 3?dimethylbutane.
AIChE Journal, 31(11), 1904-1910 (1985)
2,3-Dimethylbutane. CAS# 79-29-8.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 58(1-2), 111-118 (1999-10-28)