Merck
68312
Sigma-Aldrich
2-メチルペンタン
≥95.0% (GC)
別名:
イソヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730735
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥95.0% (GC)
蒸気密度
3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
6.77 psi ( 37.7 °C)
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
583 °F
expl. lim.
7 %
不純物
≤0.5% 3-methylpentane
≤2% 2,3-dimethyl-propane
屈折率
n20/D 1.371 (lit.)
n20/D 1.371
bp
62 °C (lit.)
mp
−154 °C (lit.)
密度
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-メチルペンタンは、主にモデルのn-アルカンとしてアルカンクラッキング、過剰エンタルピー、および2成分系アルカン混合物の気液平衡に関連する研究に使用されます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
19.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
68312-100ML:4548173177908
68312-BULK:
68312-VAR:
68312-500ML:4548173177915
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Isobaric Vapor? Liquid Equilibrium in the Systems 2-Methylpentane+ Methyl 1, 1-Dimethylethyl Ether,+ Ethyl 1, 1-Dimethylethyl Ether, and+ Methyl 1, 1-Dimethylpropyl Ether.
Aucejo A
Journal of Chemical and Engineering Data, 43(6), 973-977 (1998)
Alkane cracking, alkene polymerization, and Friedel?Crafts alkylation in liquids containing the acidic anions HX2?, XH (AlX4)?, XH (Al2X7)?, and Al2X7?(X= chlorine, bromine).
Xiao L
J. Mol. Catal. A: Chem., 214(1), 121-127 (2004)
Excess enthalpies for the binary systems n-octane with 2-methylpentane and 3-methylpentane.
Ameling W
Journal of Chemical and Engineering Data, 28(2), 184-186 (1983)
Andrea N Giordano et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(15), 3545-3555 (2015-03-27)
We report the solvent-dependent dynamics of carbonyl site exchange for Fe(CO)3(η(4)-norbornadiene) (FeNBD) in a series of linear and nonlinear alkanes. The barrier to exchange is very low (∼1.5 kcal/mol), and the resulting carbonyl dynamics are rapid enough to lead to
2-Methylpentane (isohexane). CAS# 107-83-5.
J B Galvin et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 58(1-2), 81-92 (1999-10-28)