Merck
293253
Sigma-Aldrich
ヘキサン、異性体混合物
≥98.5%, suitable for HPLC
別名:
イソヘキサン, ヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14
CAS番号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
product name
ヘキサン、異性体混合物, suitable for HPLC, ≥98.5%
蒸気密度
3 (vs air)
品質水準
詳細
Mixture of hexane isomers plus methylcyclopentane
アッセイ
≥98.5%
形状
liquid
自己発火温度
437 °F
expl. lim.
7.5 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0003 meq/g water-soluble titr. acid
≤0.005% S compounds
≤0.02% water
蒸発残留物質
<0.0005%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 195 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 240 nm Amax: 0.02
λ: 250-400 nm Amax: 0.01
適合性
passes test for HPLC
アプリケーション
food and beverages
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ACS規格に適合しています。
その他情報
チオフェンを含有します。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-9.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-23 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
293253-50L-P2:4548173253855
293253-HU-20L-P2:
293253-18L:4548173130866
293253-20L-P2:
293253-4X4L:4548173130910
293253-20L-DR:
293253-1L:4548173130873
293253-4X2L:4548173216492
293253-200L-P1-SB:
293253-200L:4548173130880
293253-200L-P2-4C:
293253-100ML:4548173130859
293253-50LP2-4C-LS:
293253-200L-P1SBYE:
293253-VAR:
293253-BULK:
293253-50L-P2-4C:
293253-200L-LS:
293253-2.5L:4548173216478
QR-014-4L:
293253-2L:4548173130897
293253-4L:4548173130903
293253-6X1L:4548173216508
293253-200LP24C-LS:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
John P Kennelly et al.
Journal of lipid research, 59(9), 1695-1708 (2018-07-17)
De novo phosphatidylcholine (PC) synthesis via CTP:phosphocholine cytidylyltransferase-α (CTα) is required for VLDL secretion. To determine the precise role of de novo PC synthesis in intestinal lipid metabolism, we deleted CTα exclusively in the intestinal epithelium of mice (CTαIKO mice).
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)