Merck
M12002
Sigma-Aldrich
1-メトキシ-1,3-ブタジエン
95%
別名:
1,3-Butadienyl methyl ether, 1-Methoxy-1,3-butadiene, 1-Methoxybutadiene, 4-Methoxy-1,3-butadiene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH=CHOCH3
CAS番号:
分子量:
84.12
Beilstein:
1420823
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
91 °C (lit.)
密度
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CO\C=C\C=C
InChI
1S/C5H8O/c1-3-4-5-6-2/h3-5H,1H2,2H3/b5-4+
InChI Key
KOCUMXQOUWPSLK-SNAWJCMRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
21.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
M12002-VAR:
M12002-250MG:
M12002-5G:
M12002-BULK:
M12002-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)