Merck
464953
SAFC
イソプレン
≥99%
別名:
2-メチル-1,3-ブタジエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHC(CH3)=CH2
CAS番号:
分子量:
68.12
Beilstein:
969158
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
蒸気密度
2.35 (vs air)
品質水準
蒸気圧
8.82 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
428 °F
含みます
100-150 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
expl. lim.
10 %
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp
−146 °C (lit.)
密度
0.681 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
InChI Key
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
イソプレンは開始剤としてsec-ブチルリチウムの存在下、スチレンとの逐次アニオン重合による非対称のポリスチレン-ブロック-ポリイソプレン(PS-b-PI)ジブロック共重合体の合成に使用することができます。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-65.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-54 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
464953-VAR:
464953-200L-DR:
464953-90L:
464953-200L:
464953-400L:
464953-PZ:
464953-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Morphology and elasticity of polystyrene-block-polyisoprene diblock copolymers in the melt.
Haenelt TG, et al.
Korea-Australia Rheology Journal, 26(3), 263-275 (2014)
Russell K Monson et al.
Plant, cell & environment, 36(3), 503-516 (2012-09-25)
Isoprene (2-methyl-1,3-butadiene) is emitted from many plants and it appears to have an adaptive role in protecting leaves from abiotic stress. However, only some species emit isoprene. Isoprene emission has appeared and been lost many times independently during the evolution
H Koc et al.
Journal of breath research, 5(3), 037102-037102 (2011-06-10)
Isoprene is one of the most abundant endogenous volatile organic compounds (VOCs) contained in human breath and is considered to be a potentially useful biomarker for diagnostic and monitoring purposes. However, neither the exact biochemical origin of isoprene nor its
Russell K Monson et al.
The New phytologist, 195(3), 541-559 (2012-06-29)
The leaves of many plants emit isoprene (2-methyl-1,3-butadiene) to the atmosphere, a process which has important ramifications for global and regional atmospheric chemistry. Quantitation of leaf isoprene emission and its response to environmental variation are described by empirically derived equations
Tomohisa Kuzuyama
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 66(8), 1619-1627 (2002-10-02)
Isoprenoids are synthesized by consecutive condensations of their five-carbon precursor, isopentenyl diphosphate, to its isomer, dimethylallyl diphosphate. Two pathways for these precursors are known. One is the mevalonate pathway, which operates in eucaryotes, archaebacteria, and cytosols of higher plants. The