Merck
535583
Sigma-Aldrich
p-ジビニルベンゼン
85%
別名:
1,4-ジエテニルベンゼン, 1,4-ジビニルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10
CAS番号:
分子量:
130.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
85%
含みます
3000 ppm hydroquinone as stabilizer
組成
meta isomer, ~10 wt. %
屈折率
n20/D 1.5470 (lit.)
密度
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
SMILES記法
C=Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h3-8H,1-2H2
InChI Key
WEERVPDNCOGWJF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
p-ジビニルベンゼン(DVB)は、複合材料の熱機械的特性を改善するためのスチレン共重合などさまざまな重合プロセスに使用できる架橋剤です。
アプリケーション
DBVは、スチレン/ビニルベンゼンクロリドで架橋でき、多層カーボンナノチューブ(MWCNT)に組み込んで、水浄化に使用する新規ミクロポアナノ複合材料を形成できます。また、ポリエチレングリコールジアクリラートと組み合わせてポリエチレンオキシド(PEO)と架橋を形成でき、リチウム電池用の電解質材料として使用できます。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
535583-BULK:
535583-1ML:4548173955407
535583-5ML:4548173955414
535583-VAR:
535583-5ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cross-linked solid polymer electrolyte for all-solid-state rechargeable lithium batteries.
Garcia-Calvo O, et al.
Electrochimica Acta, 220(12), 587-594 (2016)
Jakub Hrib et al.
Polymers, 11(7) (2019-06-30)
Self-inflating soft tissue expanders represent a valuable modality in reconstructive surgery. For this purpose, particularly synthetic hydrogels that increase their volume by swelling in aqueous environment are used. The current challenge in the field is to deliver a material with
Monika Wawrzkiewicz et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(22) (2020-11-15)
Intensive development of many industries, including textile, paper, plastic or food, generate huge amounts of wastewaters containing not only toxic dyes but also harmful auxiliaries such as salts, acid, bases, surfactants, oxidants, heavy metal ions. The search for effective pollutant
Synthesis and adsorption study of hyper-crosslinked styrene-based nanocomposites containing multi-walled carbon nanotubes.
Castaldo R, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 7(12), 6865-6874 (2017)
Novel CeO2 promoted TiO2-ZrO2 nano-oxide catalysts for oxidative dehydrogenation of p-diethylbenzene utilizing CO2 as soft oxidant.
Rao KN, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 100(3-4), 472-480 (2010)