Merck
D91055
Sigma-Aldrich
ジエチルベンゼン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(C2H5)2
CAS番号:
分子量:
134.22
Beilstein:
1903396
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
~4.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.99 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
95%
フォーム
liquid
expl. lim.
5 %
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
180-182 °C (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCc1ccc(CC)cc1.CCc2cccc(CC)c2.CCc3ccccc3CC
InChI
1S/3C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-3-9-6-5-7-10(4-2)8-9;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3*5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
WFPVGKJITDSUFW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Diethylbenzene (DEB) can be used to synthesize divinylbenzene (DVB) by dehydrogenation reaction. DVB is used in the production of crosslinked polystyrene. DEB can be also employed as low temperature heat transfer fluid with biphenyls.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D91055-25ML:
D91055-1L:
D91055-VAR:
D91055-100ML:
D91055-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Characteristic properties of a locally produced paraffinic oil and its suitability as a heat-transfer fluid
Oyekunle LO and Susu AA
Petroleum Science and Technology, 23(11-12), 1499-1509 (2005)
Gas chromatographic detection of impurities in commercial divinylbenzene
Hannah RE, et al.
Analytical Chemistry, 39(3), 358-360 (1967)