Merck
T89109
Sigma-Aldrich
1,2,4-トリビニルシクロヘキサン, 異性体混合物
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H9(CH=CH2)3
CAS番号:
分子量:
162.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
85-88 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=CC1CCC(C=C)C(C1)C=C
InChI
1S/C12H18/c1-4-10-7-8-11(5-2)12(6-3)9-10/h4-6,10-12H,1-3,7-9H2
InChI Key
KTRQRAQRHBLCSQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T89109-500G:
T89109-100G:
T89109-BULK:
T89109-VAR:
T89109-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)