グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
70%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
100 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCC(COCC=C)(COCC=C)COCC=C
InChI
1S/C8H16O4/c1-2-3-12-7-8(4-9,5-10)6-11/h2,9-11H,1,3-7H2
InChI Key
RFIMISVNSAUMBU-UHFFFAOYSA-N
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
251720-500G:
251720-VAR:
251720-100G:
251720-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック